Acide 2,6-dichloronicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
L20002.03 L20002.06
L20002.03EA 39.9 EUR InStock
L20002.03 L20002.06
Acide 2,6-dichloronicotinique ≥97%
Acide 2,6-dichloronicotinique
Purity: 97% CAS No.: 38496-18-3 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Melting Point: 146-151° Beilstein Reference: 136114
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point de fusion: 146…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075583
Numéro CAS: 38496-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité