Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-chloronicotinique 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO404860500EA 80.5 EUR InStock
ACRO404860500
Acide 2-chloronicotinique 99%
Acide 2-chloronicotinique


Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006236
Numéro CAS: 2942-59-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité