Acide 2-chloronicotinique
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
010748-250G 010748-50G
FLUO010748-250GEA 0 EUR InStock
FLUO010748-250G FLUO010748-50G
Acide 2-chloronicotinique
Acide 2-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006236
Numéro CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité