Acide 6-chloronicotinique
Fournisseur: Molekula
MOLEM75788320EA 0 EUR InStock
MOLEM75788320
Acide 6-chloronicotinique
Acide 6-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…189 °C
Numéro MDL: MFCD00006241
Numéro CAS: 5326-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité