3,5-Dichloro-2-fluoropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L20039.06EA 79.4 EUR InStock
L20039.06 L20039.14 L20039.03
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine ≥98%
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039349
Numéro CAS: 823-56-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité