5-Chloro-2-fluorpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26945.06EA 64.3 EUR InStock
H26945.06 H26945.14
5-Chloro-2-fluorpyridine ≥97%
5-Chloro-2-fluorpyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C
Densité: 1,311
Point d'éclair: 52 °C (126 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112513
Numéro CAS: 1480-65-5
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité