2-Chloro-3-iodopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20028.06EA 110 EUR InStock
L20028.06 L20028.03
2-Chloro-3-iodopyridine ≥97%
2-Chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661298
Numéro CAS: 78607-36-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité