2-Chloro-4-iodopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
378420050 378420250
ACRO378420050EA 48.4 EUR InStock
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Point de fusion: 41…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861983
Numéro CAS: 153034-86-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité