2-Chloro-4-iodopyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19623.03EA 45.8 EUR InStock
L19623.03 L19623.06
2-Chloro-4-iodopyridine ≥99%
2-Chloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861983
Numéro CAS: 153034-86-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité