Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-iodo-2-pyridylamine

H27053.03EA 168 EUR InStock
H27053.03
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine


Formule: C₅H₄ClIN₂
MW: 254,46 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644578
Numéro CAS: 211308-81-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité