Amino-2-dichloro-3,5-pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
159380050 159380250 159381000
ACRO159380050EA 13 EUR InStock
ACRO159380050 ACRO159380250 ACRO159381000
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine 97%
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Numéro MDL: MFCD00006313
Numéro CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité