Amino-2-dichloro-3,5-pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
B21984.14 B21984.22
B21984.14EA 141 EUR InStock
B21984.14 B21984.22
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine 98%
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Purity: 98% CAS No.: 4214-74-8 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Odour: Unpleasant Melting Point: 81-83° Beilstein Reference: 119376 MDL No.: MFCD00006313
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006313
Numéro CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité