Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine3,5-Dichloropyridine-2-amine
MAYBSPB06843.250EA 0 EUR InStock
MAYBSPB06843.250 MAYBSPB06843DA
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Amino-2-dichloro-3,5-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 79…83 °C
Numéro MDL: MFCD00006313
Numéro CAS: 4214-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité