Amino-3-dichloro-2,6-pyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-3-amine2,6-Dichloro-3-pyridylamine
MAYBRF05052DAEA 0 EUR InStock
MAYBRF05052DA MAYBRF05052EA
Amino-3-dichloro-2,6-pyridine
Amino-3-dichloro-2,6-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119 °C
Densité: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00023417
Numéro CAS: 62476-56-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité