Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-5-chloro-2-pyridine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyridine-5-amine2-Chloro-5-pyridylamine

B25336.06EA 163 EUR InStock
B25336.06
Amino-5-chloro-2-pyridine 98%
Amino-5-chloro-2-pyridine


Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006243
Numéro CAS: 5350-93-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité