Amino-4-chloro-2-pyridine
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-aminopyridine
018016-5G 018016-100G 018016-25G
FLUO018016-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018016-5G FLUO018016-100G FLUO018016-25G
Amino-4-chloro-2-pyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Numéro MDL: MFCD00060089
Numéro CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité