Amino-4-chloro-2-pyridine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-amine2-Chloro-4-pyridylamine
MOLEM36211756EA 0 EUR InStock
MOLEM36211756
Amino-4-chloro-2-pyridine
Amino-4-chloro-2-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Numéro MDL: MFCD00060089
Numéro CAS: 14432-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité