Amino-4-dichloro-3,5-pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
B24725.06 B24725.14
B24725.06EA 35.3 EUR InStock
B24725.06 B24725.14
Amino-4-dichloro-3,5-pyridine ≥98%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 22889-78-7 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 120547
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125023
Numéro CAS: 22889-78-7
EINECS: 245-304-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité