2-Chloropyridine-5-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17701.06EA 252 EUR InStock
L17701.06 L17701.03
2-Chloropyridine-5-ol ≥97%
2-Chloropyridine-5-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 152…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234050
Numéro CAS: 41288-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité