6-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Chloropyridine-6-ol
TCIAC1079-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC1079-25G
6-Chloropyridine-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 128,5…129 °C
Numéro MDL: MFCD00006278
Numéro CAS: 16879-02-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/42/28938342.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité