5-Chloropyridine-3-ol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Chloropyridine-5-ol
MAYBSB00891.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00891.1 MAYBSB00891EE MAYBSB00891EA
5-Chloropyridine-3-ol
5-Chloropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 158 °C
Numéro MDL: MFCD00006379
Numéro CAS: 74115-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité