4-Chloropyridine-2-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H29250.03EA 266 EUR InStock
H29250.03 H29250.MD
4-Chloropyridine-2-ol ≥98%
4-Chloropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093022
Numéro CAS: 40673-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité