4-Chloropyridine-2-ol
Attention
011626-500MG 011626-5G
FLUO011626-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO011626-500MG FLUO011626-5G
4-Chloropyridine-2-ol
4-Chloropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093022
Numéro CAS: 40673-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité