Pyridine-2-carbonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
110850050 110851000 110855000
ACRO110850050EA 32 EUR InStock
ACRO110850050 ACRO110851000 ACRO110855000
Pyridine-2-carbonitrile 99%
Pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006218
Numéro CAS: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
ONU: 3439
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité