Nicotinonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
110860050 110861000 110865000 110860025
ACRO110860050EA 24.5 EUR InStock
ACRO110860050 ACRO110861000 ACRO110865000 ACRO110860025
Nicotinonitrile 98%
Nicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 206.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…51 °C
Densité: 1.159 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087130
Numéro CAS: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité