Nicotinonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
A14850.0E A14850.22 A14850.36
A14850.0EEA 483 EUR InStock
A14850.0E A14850.22 A14850.36
Nicotinonitrile ≥98%
Nicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 100-54-9 Molecular Formula: C6H4N2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 84°(183°F) Odour: Pungent Boiling Point: 206-208° Beilstein Reference: 107711 MDL No.: MFCD00006372
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C
Point de fusion: 48…51 °C
Densité: 1.16
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087130
Numéro CAS: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité