Isoniazide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
122600050 122601000 122605000
ACRO122600050EA 33 EUR InStock
ACRO122600050 ACRO122601000 ACRO122605000
Isoniazide 99%
Isoniazide
Formule: C₆H₇N₃O
Point de fusion: 171…173 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006426
Numéro CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
UV at 345 nm A: ≤0.022
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité