Nicotinate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
127211000 127215000
ACRO127211000EA 39 EUR InStock
ACRO127211000 ACRO127215000
Nicotinate de méthyle 99%
Nicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…43 °C
Densité: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Numéro MDL: MFCD00006388
Numéro CAS: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité