L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant Fractalkine (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-174-100UG 100-174-1MG 100-174-20UG 100-174-500UG 100-174-5UG
SHBT100-174-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-174-100UG SHBT100-174-1MG SHBT100-174-20UG SHBT100-174-500UG SHBT100-174-5UG
Human Recombinant Fractalkine (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fractalkine, also known as CX3CL1, is a cytokine protein containing a CX3C chemokine motif atop a mucin stalk. Fractalkine is produced by non-hemopoietic cells, including neurons and astrocytes. Soluble fractalkine functions as a chemoattractant for T cells and monocytes. Cell-membrane-bound fractalkine, which is induced on activated endothelial cells, promotes leukocyte adhesion. The transmembrane chemokine receptor CX3CR1 mediates the adhesive and chemoattractant functions of fractalkine.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité