Isonicotinate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Picolinic acid ethyl ester, 4-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-pyridinecarboxylate, Isonicotinic acid ethyl ester
L03010.22 L03010.36
L03010.22EA 51.8 EUR InStock
L03010.22 L03010.36
Isonicotinate d'éthyle ≥98%
Isonicotinate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 1570-45-2 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5010 Odour: Characteristic Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 122942 Merck Reference: 14,5187 MDL No.: MFCD00006428
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Densité: 1.008
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006428
Numéro CAS: 1570-45-2
EINECS: 216-379-2
Merck Index: 14,5187
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité