Acide 2-pyridinecarboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
131170250 131171000 131175000 131170025
ACRO131170250EA 24.3 EUR InStock
ACRO131170250 ACRO131171000 ACRO131175000 ACRO131170025
Acide 2-pyridinecarboxylique 99%
Acide 2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…139 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006293
Numéro CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité