Acide nicotinique (Niacine) 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 3-pyridinecarboxyliqueAcide pyridine-3-carboxylique
ACRO128290050EA 31.2 EUR InStock
ACRO128290050 ACRO128291000 ACRO128295000 ACRO128290025 ACRO128290100
Acide nicotinique (Niacine) 99.5%
Acide nicotinique (Niacine)
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point de fusion: 236…239 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
Merck Index: 13,06552
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 1 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité