Acide nicotinique (Niacine) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 3-pyridinecarboxyliqueAcide pyridine-3-carboxylique
A12683.0BEA 126 EUR InStock
A12683.0B A12683.30 A12683.0I
Acide nicotinique (Niacine) ≥99%
Acide nicotinique (Niacine)
Vitamin of the B complex with hypolipidemic properties occurring in various animal and plant tissues. Required by the body for the formation of coenzymes NAD and NADP
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236…239 °C
Densité: 1,4
Point d'éclair: 293 °C (559 °F)
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
Merck Index: 13,06552
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité