Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nicotinique (Niacine)

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide 3-pyridinecarboxyliqueAcide pyridine-3-carboxylique

EHERC15521000EA 74.4 EUR InStock
EHERC15521000
Acide nicotinique (Niacine)
Acide nicotinique (Niacine)


Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142 °C
Densité: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 193 °C
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
Merck Index: 13,06552
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité