Acide nicotinique (Niacine)
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acide 3-pyridinecarboxyliqueAcide pyridine-3-carboxylique
47864.EA 21.9 EUR InStock
47864.
Acide nicotinique (Niacine)
Acide nicotinique (Niacine)
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142 °C
Densité: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 193 °C
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
Merck Index: 13,06552
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité