Acide isonicotinique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Acide 4-pyridinecarboxyliqueAcide pyridine-4-carboxylique
PROOMM0553.03EA 1970 EUR InStock
PROOMM0553.03
Acide isonicotinique
Acide isonicotinique
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 315…319 °C
Numéro MDL: MFCD00006429
Numéro CAS: 55-22-1
Merck Index: 13,05206
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité