Acide 2-aminonicotinique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
104160050 104160250
ACRO104160050EA 38 EUR InStock
ACRO104160050 ACRO104160250
Acide 2-aminonicotinique 98%
Acide 2-aminonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 295…297 °C
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006318
Numéro CAS: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité