Acide 6-hydroxynicotinique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
156400250 156401000 156400050
ACRO156400250EA 61.4 EUR InStock
ACRO156400250 ACRO156401000 ACRO156400050
Acide 6-hydroxynicotinique 99%
Acide 6-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 314…316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006277
Numéro CAS: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité