Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
MOLEM88126148EA 0 EUR InStock
MOLEM88126148
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Point d'éclair: 188 °C
Numéro MDL: MFCD00006299
Numéro CAS: 499-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité