Acide pyridine-3,4-dicarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
131890050 131890250
ACRO131890050EA 33.5 EUR InStock
ACRO131890050 ACRO131890250
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique 97%
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 529 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 262 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006392
Numéro CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité