L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant CNTF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-59-500UG 100-59-100UG 100-59-1MG 100-59-20UG 100-59-5UG
SHBT100-59-500UGEA 1960 EUR InStock
SHBT100-59-500UG SHBT100-59-100UG SHBT100-59-1MG SHBT100-59-20UG SHBT100-59-5UG
Human Recombinant CNTF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is a neurotrophic factor that promotes the survival of neuronal cell populations, neurite outgrowth, and neurotransmitter synthesis.CNTF also plays an important protective role during nervous system injury.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité