Rat Recombinant MCP-3 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
300-07-100UG 300-07-10UG 300-07-1MG 300-07-500UG
SHBT300-07-100UGEA 436 EUR InStock
SHBT300-07-100UG SHBT300-07-10UG SHBT300-07-1MG SHBT300-07-500UG
Rat Recombinant MCP-3 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Monocyte chemotactic protein 3 (MCP-3), also called CCL7, is produced by macrophages and tumor cell lines. MCP-3 signals through the G protein-coupled receptors CCR1, CCR2, and CCR3. MCP-3 chemoattracts monocytes and regulates macrophage function during inflammation and metastasis.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité