L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant FGF-Basic (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-12-100UG 200-12-10UG 200-12-1MG 200-12-500UG 200-12-50UG
SHBT200-12-100UGEA 327 EUR InStock
SHBT200-12-100UG SHBT200-12-10UG SHBT200-12-1MG SHBT200-12-500UG SHBT200-12-50UG
Mouse Recombinant FGF-Basic (from E. coli)
Protéines et Peptides
Basic fibroblast growth factor (FGF-basic), also known as FGF-2, is expressed by endothelial cells and is a mediator of angiogenesis. FGF-basic also has cardioprotective functions during heart injury. The application of FGF-basic is a critical component for human embryonic stem cell culture systems and is necessary for maintaining human embryonic stem cells in an undifferentiated state.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité