Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
MOLEM26885425EA 0 EUR InStock
MOLEM26885425
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Anhydride pyridine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00005915
Numéro CAS: 699-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité