Nicotinamide, RonaCare®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Amide nicotinique
1.30179.0100EA 55.7 EUR InStock
1.30179.0100 1.30179.9020
Nicotinamide, RonaCare®
Nicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…128 °C
Densité: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 182 °C
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
Merck Index: 12,06574
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité