Isonicotinamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18190.22EA 67.4 EUR InStock
A18190.22 A18190.30 A18190.18 A18190.36
Isonicotinamide ≥99%
Isonicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006432
Numéro CAS: 1453-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité