2,3,5-Trifluoropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19542.03EA 36.9 EUR InStock
L19542.03 L19542.14 L19542.06
2,3,5-Trifluoropyridine ≥98%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C
Densité: 1,400
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001162
Numéro CAS: 76469-41-5
EINECS: 000-000-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité