2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19541.03 L19541.14
L19541.03EA 45.2 EUR InStock
L19541.03 L19541.14
2,4,6-Trifluoropyridine ≥97%
2,4,6-Trifluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 3512-17-2 Molecular Formula: C5H2F3N Formula Weight: 133.07 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.4130 Boiling Point: 102° Beilstein Reference: 1364338 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD03001161
Formule: C₅H₂F₃N
Point d'ébullition: 102 °C
Densité: 1.382
Point d'éclair: 17 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001161
Numéro CAS: 3512-17-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité