Test strips, swimming pool test
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90752 90759
MANA90752EA 24.5 EUR InStock
MANA90752 MANA90759
Test strips, swimming pool test
Kits de tests environnementaux
These strips are used for quick and easy determination of water qualities in swimming pool. The test provides valuable results about the water hardness, the total alkalinity, free and total chlorine and pH.
  • Easy dip-and-read procedure
  • Multi-stage colour scale
  • Provides reliable results within 30 seconds
  • No accessories necessary for evaluation
  • Desiccant in the stopper of tube container for optimal protection of the strips against humidity
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité