L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant Myostatin Propeptide (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-142-100UG 100-142-1MG 100-142-25UG 100-142-500UG 100-142-5UG
SHBT100-142-100UGEA 699 EUR InStock
SHBT100-142-100UG SHBT100-142-1MG SHBT100-142-25UG SHBT100-142-500UG SHBT100-142-5UG
Human Recombinant Myostatin Propeptide (from E. coli)
Protéines et Peptides
Myostatin (GDF-8), a member of the TGF-beta superfamily, is a potent and negative regulator of skeletal muscle mass. The recombinant myostatin propeptide binds and inhibits myostatin to enhance the repair and regeneration of injured muscle and bone.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité